Wichtige Dokumente
68122
Salmonellen-ID-Membran
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Synonym(e):
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Empfohlene Produkte
membrane size
70 mm
Sterilität
sterile
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Anwendung(en)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Salmonella spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)