68075
C. perfringens Millichrome™ plus Supplement 2
suitable for microbiology
Synonym(e):
C. perfringens chromogenic supplement
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile; 0.45 μm filtered
Qualitätsniveau
Form
dry powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Löslichkeit
sterile water: 0.12 g/mL
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective for bacteria: Clostridium perfringens
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
- Add 0.12 g of C. perfringens Millichrome® plus supplement 2 in 1 mL of purified water.
- Filter to sterilize at 0.45 μm
- Add 1 mL/L of the supplement 2 solution to the melted base at 45/50 °C.
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)