Wichtige Dokumente
675407
tert-Butylmethylether
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Synonym(e):
MTBE, Methyl-tert.-butylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
HPLC Plus
for residue analysis
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
4.05 psi
Assay
99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
705 °F
Expl.-Gr.
15.1 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.02% Water
Abdampfrückstand
≤0.0001%
Brechungsindex
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-110 °C
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Eignung
suitable for residue analysis
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?