66011
Alcianblau 8GX -Lösung
for microscopy, 1% in solution (in 3% acetic acid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for microscopy
Form
liquid
Konzentration
1% in solution (in 3% acetic acid)
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Dichte
0.996-1.016 g/cm3
ε (Extinktionskoeffizient)
2.4 at 619 nm in H2O
Eignung
suitable for microscopy
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
room temp
SMILES String
[Cu](Cl)Cl.S(Cc1cc2c3[n-]c(nc4nc(nc6nc(nc8[n-]c(n3)c9c8cc(cc9)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c7c6cc(cc7)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c5c4cc(cc5)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c2cc1)C(=[N+](C)C)N(C)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChIKey
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?