Wichtige Dokumente
62200
Methyl-Linolenat
analytical standard
Synonym(e):
Methyl-cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoat, Methyllinolenat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.471
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChIKey
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Vergleichsanalyse von Gaschromatografie-Verbrennung-Massenspektrometrie- und Gaschromatografie-Flammenionisationsdetektor-Verfahren zum Bestimmen von Fettsäuremethylestern (FAME) in Biodieselproben
- Trennung und Quantifizierung von 16 Methyl- und Ethylfettsäureestern aus Biodieselproben auf Grundlage von Gaschromatografie-Tandem-Differenzialmobilitätsspektrometrie (DMS)
- Gleichzeitige Bestimmung von Fettsäuremethylestern in im Handel erhältlichen Speiseölproben mittels Gaschromatografie-Vakuum-Ultraviolett-Spektroskopie (GC-VUV)
- Messen der Fettsäuremethylesterzusammensetzung in verschiedenen Speiseölproben mittels 1H-Kernspinresonanz(1H-NMR)-Spektroskopie in Kombination mit einer Regression der partiellen kleinsten Quadrate (PLS)
- Analyse von Kaffeeöl und Rückständen aus gerösteten Kaffeebohnen zum Bestimmen der Zusammensetzung von 11 Fettsäuren nach ihrer Methylveresterung mittels an einen Flammenionisationsdetektor gekoppelter Gaschromatografie (GC-FID)
- Gleichzeitige Bestimmung von Fettsäuren in Rinderkolostrumproben mittels GC-FID nach ihrer Derivatisierung zu Esterformen unter Verwendung eines sauren Katalysators, Bortrifluorid
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid
Protokolle
Separation of Methyl erucate; Methyl palmitate; Methyl stearate; Methyl linolenate; Methyl eicosenoate; Methyl behenate; Methyl myristate; Methyl oleate; Methyl arachidate
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis