Wichtige Dokumente
61711
Bisphenol F-bis-(2,3-dihydroxypropyl)-ether
para-para isomer, analytical standard
Synonym(e):
Bis-[4-(2,3-dihydroxypropyloxy)-phenyl]-methan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1
InChI
1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2
InChIKey
VGJRHUPDMVWBFM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?