Merck
59744
Millipore
Hybriscan D kit
Lactobac, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonym(e):
FastScan Lactobac, Lactobacilli HybriScanD
About This Item
UNSPSC-Code:
41171621
NACRES:
NA.85
Produktbezeichnung
HybriScanD Lactobac, suitable for microbiology
Verwendung
sufficient for 96 reactions
Hersteller/Markenname
(HybriScan)
Methode(n)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Lactobacillus spp.
Allgemeine Beschreibung
Nachweis von Laktobazillen in fruchtfiltrierbaren Säften und alkoholfreien Getränken
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sensitivity (after pre enrichment): 1-10 cfu/L
Rechtliche Hinweise
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)