Wichtige Dokumente
57197
L-Ornithin -monohydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-pentansäure -monohydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white
Eignung
conforms to structure for Infrared spectrum
Anwendung(en)
clinical
food and beverages
Format
neat
SMILES String
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?