Wichtige Dokumente
55777
Kaliumdisulfid
analytical standard
Synonym(e):
E224, Kaliummetabisulfit, Kaliumpyrosulfit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (RT)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Löslichkeit
H2O: 200 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChIKey
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)