551392
Triphenylphosphat -Lösung
NMR reference standard, 0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Qualitätsniveau
Konzentration
0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
SMILES String
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?