Wichtige Dokumente
53940
Hydrindantin Dihydrat
LiChropur™
Synonym(e):
2,2′,3,3,3′,3′-Hexahydroxy-2,2′-biindan-1,1′-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LiChropur™
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
~240 °C (dec.)
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC1(O)c2ccccc2C(=O)C1(O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3(O)O
InChI
1S/C18H10O6.2H2O/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22;;/h1-8,23-24H;2*1H2
InChIKey
QIAIXVRAKYAOGJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)