Merck
51803
Millipore
Gruft mykobakterieller Zusatz
suitable for microbiology
Synonym(e):
Mycobakterielles Supplement nach Gruft
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
mycobacteria
Allgemeine Beschreibung
Ein antimikrobielles Anreicherungssupplement empfohlen für die selektive Kultivierung von Mycobakterien. Im TB-Medium nach Löwenstein-Jensen(Cat. No. 63237) hemmen Penicillin und Nalidixinsäure Gram-negative und Gram-positive Bakterien. Ribonukleinsäure wird als Wachstumsfaktor verwendet.
Anwendung
for the selective cultivation of Mycobacteria
Komponenten
(pro Vial, ausreichend für 400 ml Medium)
Penicillin 20,000 IU, Nalidixic acid 14.0 mg, Ribonucleic acid 20.0 mg
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)