49378-U
ProClin™ 150
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 3.6 L
Synonym(e):
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Beschreibung
biocide for IVD use
Form
liquid
Haltbarkeit
2 yr
Enthält
23 to 25% Mg salts
Zusammensetzung
CMIT/MIT, 1.5%
Verpackung
pkg of 3.6 L
Parameter
operating temperature at <45 °C
Matrix
Water
pH Betriebsbereich
2.5-8.5
pH-Bereich
1.7-3.7
bp
100 °C
mp (Schmelzpunkt)
-21 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.20 g/cm3
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?