48919-U
ProClin™ 300
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3%, pkg of 110 kg
Synonym(e):
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Haltbarkeit
3 yr
Enthält
Alkyl Carboxylate
Zusammensetzung
CMIT/MIT, 3%
Verpackung
pkg of 110 kg
Parameter
operating temperature at <45 °C
Matrix
Modified glycol
pH Betriebsbereich
2.5-8.5
pH-Bereich
1.7-3.7
bp
100 °C
mp (Schmelzpunkt)
-40 °C
Löslichkeit
water: soluble at 20 °C
Dichte
1.20 g/cm3
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?