Wichtige Dokumente
46528
Diphenylsulfid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Phenylsulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.6327 (lit.)
bp
296 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−40 °C (lit.)
Dichte
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
S(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)