Wichtige Dokumente
44759
2-Pentanol
analytical standard
Synonym(e):
(±)-2-Pentanol, Methyl-propylcarbinol, sec.-Pentylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Assay
≥97.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
649 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
9 %
Verunreinigungen
≤1.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
Dichte
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCC(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)