44028
Cyclohexen
analytical standard, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Tetrahydrobenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.8 (vs air)
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
590 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Enthält
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Expl.-Gr.
5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−104 °C (lit.)
Dichte
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
neat
SMILES String
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChIKey
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?