Wichtige Dokumente
44006
Avicularin
analytical standard
Synonym(e):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavon-3-O-α-L-arabinofuranosid, Avicularosid, Quercetin-3-O-α-L-arabinofuranosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤10.0% water
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC1=CC(O)=CC2=C1C(C(O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)CO)=C(O2)C4=CC(O)=C(O)C=C4)=O
InChI
1S/C20H18O11/c21-6-13-15(26)17(28)20(30-13)31-19-16(27)14-11(25)4-8(22)5-12(14)29-18(19)7-1-2-9(23)10(24)3-7/h1-5,13,15,17,20-26,28H,6H2/t13-,15-,17+,20-/m0/s1
InChIKey
BDCDNTVZSILEOY-UXYNSRGZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?