Wichtige Dokumente
43954
L-3-Amino-isobuttersäure
analytical standard
Synonym(e):
(+)-β-Amino-isobuttersäure, (2S)-3-Amino-2-methyl-propansäure, (S)-β2-Homoalanin, (S)-3-Amino-2-methyl-propionsäure, L-α-Methyl-β-alanin, S-BAIBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChIKey
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)