Wichtige Dokumente
43479
MGYP-Agar mit Kupfer
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
Kupfersulfat Agar, MYGP Agar, Malzextrakt Hefeextrakt Glucose Pepton Agar,, Schimmelpilz Hefe Agar mit Kupfer
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 20.0 g/L
cupric sulfate, 0.4 g/L
dextrose, 10.0 g/L
gelatin peptone, 5.0 g/L
malt extract, 3.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
6.2±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
Candida spp.
Pichia spp.
Saccharomyces spp.
Zygosaccharomyces spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)