Wichtige Dokumente
42604
Glycine-tert-butylester -hydrochlorid
puriss., ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
tert-Butyl aminoacetate hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
141-143 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,3)9-5(8)4-7;/h4,7H2,1-3H3;1H
InChIKey
OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)