Key Documents
38753
Bisphenol AP
analytical standard
Synonym(e):
4,4′-(1-Phenylethyliden)bisphenol, Bisphenol AP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
188-191 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(c1ccccc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O2/c1-20(15-5-3-2-4-6-15,16-7-11-18(21)12-8-16)17-9-13-19(22)14-10-17/h2-14,21-22H,1H3
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Urine samples[1] and beverages[3] using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Wastewaters using gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[4]
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)