Merck
38390
Millipore
Preston-Selektivzusatz
suitable for microbiology
Synonym(e):
ampylobacter-Selektiv-Supplement IV, modifiziert
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.74
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Campylobacter spp.
Anwendung
This supplement is recommended for selective isolation of Campylobacter species.
Komponenten
Composition:
Per vial sufficient for 500 ml medium
Polymyxin B 2500 IU
Rifampicin 5 mg
Trimethoprim lactate 5 mg
Amphotericin B 5 mg
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.