Wichtige Dokumente
35387
Ternidazol -hydrochlorid
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-(3-Hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazol -hydrochlorid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-propanol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.Cc1ncc(n1CCCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11N3O3.ClH/c1-6-8-5-7(10(12)13)9(6)3-2-4-11;/h5,11H,2-4H2,1H3;1H
InChIKey
PTXLKVODAFRGDG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?