Wichtige Dokumente
34324
Coumafuryl
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-(α-Acetonyl-2-furylmethyl)-4-hydroxy-cumarin, 3-(α-Acetonyl-2-furylmethyl)-4-hydroxycumarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(=O)CC(c1ccco1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C17H14O5/c1-10(18)9-12(13-7-4-8-21-13)15-16(19)11-5-2-3-6-14(11)22-17(15)20/h2-8,12,19H,9H2,1H3
InChIKey
JFIXKFSJCQNGEK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>413.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 212 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)