Wichtige Dokumente
33848
Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazon
analytical standard
Synonym(e):
Heptaldehyd-2,4-DNPH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC/CHN)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
99-102 °C
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCCCCC=NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H18N4O4/c1-2-3-4-5-6-9-14-15-12-8-7-11(16(18)19)10-13(12)17(20)21/h7-10,15H,2-6H2,1H3
InChIKey
HAPHKPXFYXPWDK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)