33842
HT-2 Toxin-13C22 -Lösung
25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verfügbarkeit
not available in USA
Konzentration
25 μg/mL in acetonitrile
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Massenverschiebung
M+22
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C](=O)O[13C@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH2]O[13C]([13CH3])=O)[13C@H](O[13C@@H]3[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C]2([13CH3])[13C]34[13CH2]O4)[13CH]=[13C]1[13CH3]
Allgemeine Beschreibung
Certan Vial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?