Merck
335630
Sigma-Aldrich
Alcianblau, Pyridin-Variante
Dye content ≥85 %
Synonym(e):
Alcian Blue-tetrakis(methylpyridinium) chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C56H40Cl4CuN12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1086.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, ≥85%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
λmax
616 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].C(c1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(C[n+]9ccccc9)ccc48)c%10ccc(C[n+]%11ccccc%11)cc7%10)c%12ccc(C[n+]%13ccccc%13)cc%12c6n3)c2c1)[n+]%14ccccc%14
InChI
1S/C56H40N12.4ClH.Cu/c1-5-21-65(22-6-1)33-37-13-17-41-45(29-37)53-57-49(41)62-54-47-31-39(35-67-25-9-3-10-26-67)15-19-43(47)51(59-54)64-56-48-32-40(36-68-27-11-4-12-28-68)16-20-44(48)52(60-56)63-55-46-30-38(34-66-23-7-2-8-24-66)14-18-42(46)50(58-55)61-53;
InChIKey
IUWNRSWNBONHNN-UHFFFAOYSA-J
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2