Wichtige Dokumente
33431
Iprovalicarb
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Synonym(e):
Nα-(Isopropyloxycarbonyl)-N-[1-(p-tolyl)-ethyl]-L-valinamid, Isopropyl-(S)-2-methyl-1-[1-(p-tolyl)-ethylcarbamoyl]-propylcarbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(C1=CC=C(C=C1)C)NC([C@H](C(C)C)NC(OC(C)C)=O)=O
InChI
1S/C18H28N2O3/c1-11(2)16(20-18(22)23-12(3)4)17(21)19-14(6)15-9-7-13(5)8-10-15/h7-12,14,16H,1-6H3,(H,19,21)(H,20,22)/t14?,16-/m1/s1
InChIKey
NWUWYYSKZYIQAE-BZSJEYESSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)