Wichtige Dokumente
333417
Lösungsbenzin
reagent grade
Synonym(e):
Ligroin, Testbenzin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
25.8 psi
Form
liquid
Expl.-Gr.
8 %
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.376 (lit.)
bp
60-80 °C (lit.)
Dichte
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-56.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?