Merck
33117-M
Sigma-Aldrich
Cyclohexan
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
Beilstein:
1900225
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
80.7 °C (lit.)
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
9 %
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% aromatic substances (as C6H6)
≤0.05% cyclohexene (C6H10)
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.4250-1.4280
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Übergangstemp.
solidification point 5.5-6.5 °C
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Eignung
passes test for reaction against H2SO4
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cyclohexan oxidiert in Anwesenheit verschiedener Oxidationsmittel wie z. B. Wasserstoffperoxid, tert-Butylhydroperoxid oder molekularem Sauerstoff.
Anwendung
Cyclohexan wird zur Herstellung einer 1,3 M sec-Butyllithium-Lösung verwendet. Es kann als Startreagenz bei der Synthese von Adipinsäure und ε-Caprolactam verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Betrifft ausschließlich Deutschland: unversteuert
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)