Merck
32821
Supelco
Pinoxaden
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCc1cc(C)cc(CC)c1C2=C(OC(=O)C(C)(C)C)N3CCOCCN3C2=O
InChI
1S/C23H32N2O4/c1-7-16-13-15(3)14-17(8-2)18(16)19-20(26)24-9-11-28-12-10-25(24)21(19)29-22(27)23(4,5)6/h13-14H,7-12H2,1-6H3
InChIKey
MGOHCFMYLBAPRN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pinoxaden gehört zur Klasse der Phenylpyrazoline. Es handelt sich um ein selektives Herbizid nach Pflanzenaufgang, das in großem Umfang gegen eine Vielzahl von einjährigen Unkräutern eingesetzt wird.
Anwendung
Pinoxaden kann bei der Bestimmung von Pinoxaden in Lebensmittelproben durch ultraschallgestützte Extraktion und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie als Referenzstandard verwendet werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Vorsicht
Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich (Zersetzung)
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jiapeng Fang et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 168, 104634-104634 (2020-07-28)
Multiple-herbicide resistance (MHR) in barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) is a threat to rice production. The Ala-205-Val mutation in acetolactate synthase (ALS) conferred resistance to several ALS inhibitors in the E. crus-galli population AXXZ-2; consequently, ALS-inhibitors were unable to control this noxious
Quantification of Pinoxaden herbicide in wheat grains and vegetable samples by ultrasonication-assisted extraction and high-performance liquid chromatography.
Shah J.
Pakistan journal of weed science research, 19(2) (2013)
C L Rosser et al.
Journal of animal science, 94(2), 697-708 (2016-04-12)
The objectives were to evaluate the effect of harvest maturity of whole-crop oat (Study 1) and whole-crop barley (Study 2) on forage intake and sorting, ruminal fermentation, ruminal digestibility, and total tract digestibility when fed to beef heifers. In Study
Maor Matzrafi et al.
Frontiers in plant science, 8, 1078-1078 (2017-07-12)
Various mutations altering the herbicide target site (TS), can lead to structural modifications that decrease binding efficiency and results in herbicide resistant weed. In most cases, such a mutation will be associated with ecological fitness penalty under herbicide free environmental