32555
Xylazin-d6
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-(2,6-Dimethyl-d6-phenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1NC2=NCCCS2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)/i1D3,2D3
InChIKey
BPICBUSOMSTKRF-WFGJKAKNSA-N
Anwendung
- Rat brain samples by liquid-liquid extraction (LLE) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Water samples by isotope-dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?