Merck
31669-M
Sigma-Aldrich
Zinn(II)-chlorid Dihydrat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Synonym(e):
Stannochlorid
About This Item
Lineare Formel:
SnCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Assay
≥98%
Form
fine crystals
Verunreinigungen
≤0.005% insoluble in hydrochloric acid
≤0.01% other heavy metals (as Pb)
≤0.05% subst. not precip. by H2S (SO4)
≤20 mg/kg ammonium (NH4)
bp
652 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-38 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.005%
SMILES String
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat ist das hydratisierte Salz von Zinn(II). Die Kristalle des Zinn(II)-chlorid-Dihydrats sind monoklin und die Struktur wurde mittels Einkristall-Röntgendiffraktometrie untersucht. Die folgenden Zellparameter wurden ermittelt: a=9,313, b=7,250, c=8,970 Å, β=114°55′ und Z=4.
Anwendung
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat kann bei folgenden Untersuchungen eingesetzt werden:
  • Synthese von Indolen.
  • Herstellung von Aldehyden.
  • Als Lewis-Säure-Katalysator für die Synthese von 3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin mittels Mehrkomponentenreaktionen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)