Merck
30977
Supelco
6-Ring NOGE (Novolak-glycidylether) Isomerengemisch, kettenförmig oder verzweigt
analytical standard
Synonym(e):
NOGE 6-Ring (Novolak-glycidylether) Isomerengemisch, Novolak-glycidylether 6-Ring
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C59H60O12
Molekulargewicht:
961.10
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥80.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)