30911
Denaturierungslösung für die RNA-Isolation
BioUltra, for molecular biology
Synonym(e):
RNA-Isolation, Denaturierungs -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Zusammensetzung
guanidine thiocyanate, 4 M
Na-citrate, 25 mM
sarcosyl, 0.5%
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Brechungsindex
n20/D 1.433
pH-Wert
5.5-7.0
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤2 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Bi: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤2 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Mo: ≤2 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤2 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 280 nm Amax: 1
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)