Wichtige Dokumente
30721-M
Salzsäure
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Assay
≥37%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% ammonium (NH4)
≤0.005% non-volatile matter
Glührückstand
≤0.0005% (as SO4)
Farbe
APHA: ≤10
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
sulfate (SO42-): ≤0.0001%
sulfite (SO32-): ≤0.0001%
Kationenspuren
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000002%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00002%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
heavy metals: ≤0.0001% (by ICP-OES)
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Characterization of Miscanthus giganteus lignin isolated by ethanol organosolv process under reflux condition: Salzsäure spielt eine wichtige Rolle beim Organosolv-Prozess zur Isolierung von Lignin aus Miscanthus giganteus, was für die Entwicklung biobasierter Chemikalien und Materialien wichtig ist (Bauer et al., 2012).
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?