Merck
25107
Sigma-Aldrich
Kaliumcitrat Monohydrat
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E332, 99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Synonym(e):
Trikalium-citrat Monohydrat, Zitronensäure Trikaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COOK)(CH2COOK)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.41
Beilstein:
3924344
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Form
powder or crystals
Qualität
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E332
Verunreinigungen
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
4-6% water (Karl Fischer)
Verlust
3-6 loss on drying, 180°C
pH-Wert
7-9 (20 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
glycerol: soluble 1 gm in 2.5 ml
water: soluble 1 gm in 0.65 ml
alcohol: insoluble
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤1 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Eignung
in accordance for appearance of solution
passes test for reaction against H2SO4
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChIKey
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
Tribasisches Kaliumcitratmonohydrat wird zur Herstellung von mit Citrat ergänztem Wasser zum Füttern von Car5A-, Car5B- und DKO-Zuchtpaaren von Mäusen eingesetzt. Die Citratergänzung steigert den perinatalen Tod bei Mäusen. Es ist ein citratbasiertes Salz, das als Phasenbestandteil zur Charakterisierung von wässrigen Zweiphasensystemen auf Basis von ionischer Flüssigkeit und als Puffermittel eingesetzt wird.
Biochem./physiol. Wirkung
Tribasisches Kaliumcitratmonohydrat ist das Kaliumsalz von Zitronensäure. Es steigert die Knochendichte und wird deshalb zur Behandlung von Osteoporose eingesetzt. Zusätzlich neutralisiert es die proteininduzierte metabolische Azidose.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Good's buffers as a basis for developing self-buffering and biocompatible ionic liquids for biological research.
M. Taha, F. e Silva, M. V. Quental et al.
Green Chemistry (2014)
Julie Mardon et al.
The Journal of nutrition, 138(4), 718-724 (2008-03-22)
High dietary protein intake generates endogenous acid production, which may adversely affect bone health. Alkaline potassium citrate (Kcit)(2) may contribute to the neutralization of the protein-induced metabolic acidosis. We investigated the impact of 2 levels of protein intake and Kcit
Characterization of aqueous biphasic systems composed of ionic liquids and a citrate-based biodegradable salt.
Helena Passos
Biochemical Engineering Journal, 67, 68-76 (2012)
Antonia Fabris et al.
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, 4(12), 1974-1979 (2009-10-08)
In medullary sponge kidney (MSK)-a common malformative renal condition in patients with calcium nephrolithiasis-hypercalciuria, incomplete distal renal tubular acidosis, and hypocitraturia are common. Clinical conditions with concomitant hypercalciuria and/or incomplete distal renal tubular acidosis are almost invariably associated with bone
Zeynep Yarbaşi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 79(5), 1304-1307 (2011-06-07)
An EPR and optical studies of VO2+ doped potassium dihydrogen citrate (PDHC) single crystals have been carried out at room temperature. It crystallizes in triclinic symmetry with the unit cell dimensions: a=11.343Å, b=13.078Å, c=6.272Å, α=89.79°, β=94.36°, γ=104.2°. The angular variation