Merck
23051
Sigma-Aldrich
4-(2-Chlorethyl)morpholin -hydrochlorid
purum, ≥97.0% (AT)
Synonym(e):
2-Morpholinoethylchlorid -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12ClNO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.08
Beilstein:
3684083
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
≥97.0% (AT)
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (AT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
180-185 °C (dec.) (lit.)
180-185 °C (dec.)
SMILES String
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
InChIKey
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)