Merck
216380
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, dry
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NB.21
product name
Amberlyst® 15 Wasserstoff-Form, dry
Dampfdruck
17 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
beads
Qualität
dry
Parameter
120 °C max. temp.
Feuchtigkeit
≤1.6%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid functional group
Partikelgröße
<300 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
Trenntechnik
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChIKey
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es handelt sich dabei um ein makroretikuläres, polystyrolbasiertes Ionenaustauschharz mit einer stark sauren Sulfongruppe. Es ist eine ausgezeichnete Quelle für starke Säuren und kann mehrmals verwendet werden. Amberlyst 15 ist ein hitzeempfindliches, makroporöses Ionenaustausch-Sulfonsäureharz, das auch als Katalysator verwendet werden könnte.
Anwendung
Amberlite 15 kann als Säulenpackungsmaterial für die HPLC-Analyse verwendet werden. Amberlite 15 in Wasserstoffform kann in Trennmedien für die Dünnschicht-, Papier- und LPL-Chromatographie eingesetzt werden.
Stark saures, makroretikuläres Harz mit Sulfonsäurefunktionalität, das sich für die nicht-wässrige Katalyse eignet.
Stark saures, zur heterogenen Säurekatalyse verwendetes Kationenaustauschharz; zur nicht-wässrigen Katalyse geeignet.
Chemische/physikalische Beständigkeit
Quellen (trocken bis lösungsmittelgesättigt, %):
Hexan 10–15; Toluol 10–15; Ethylendichlorid 15–20; Ethylenacetat 30–40; 95 % Ethylenalkohol 60–70; Wasser 60–70.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of adsorption and kinetic parameters for methyl acetate esterification and hydrolysis reaction catalyzed by Amberlyst 15
Yu, Weifang, K. Hidajat, and Ajay K. Ray
Applied Catalysis A: General, 260, 191-205 (2004)