Wichtige Dokumente
126225
4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat
technical grade
Synonym(e):
1,8-Dihydroxynaphthalin-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz, Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
≥78.5%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChIKey
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?