Wichtige Dokumente
08776
Ytterbium(III)-Ionophor II
Selectophore™, function tested
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-naphthoesäure-(2-hydroxybenzyliden)-hydrazid, 3-Hydroxy-N′-[(2-hydroxyphenyl)-methylen]-2-naphthoesäure-hydrazid
About This Item
Produktlinie
Selectophore™
Qualität
function tested
SMILES String
Oc1ccccc1\C=N/NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O
InChI
1S/C18H14N2O3/c21-16-8-4-3-7-14(16)11-19-20-18(23)15-9-12-5-1-2-6-13(12)10-17(15)22/h1-11,21-22H,(H,20,23)/b19-11-
InChIKey
XTQAGBABCDSRSN-ODLFYWEKSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)