04721
Abberior® STAR 488, Streptavidin
Hersteller/Markenname
Abberior GmbH
Fluoreszenz
λex 503 nm; λem 524 nm±10 nm in H2O
Eignung
corresponds for SDS-PAGE
Nachweisverfahren
fluorometric
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Hinweis zur Analyse
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Rechtliche Hinweise
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)