01887
3-Amino-1-propanol
analytical standard
Synonym(e):
3-Amino-propylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.59 (vs air)
Dampfdruck
2.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
770 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.4598 (lit.)
n20/D 1.461
bp
184-187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChIKey
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?