00797
Methyl-Trioctylammonium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid
for electrochemistry, ≥99% (NMR)
Synonym(e):
Methyl-tri-n-octylammonium-bis-(trifluormethansulfonyl)-imid, Trioctyl-methylammonium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for electrochemistry
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (NMR)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤300 ppm water
Brechungsindex
n20/D 1.439
Leitfähigkeit
~0.04 mS/cm
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤20 mg/kg
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
fluoride (F-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C2F6NO4S2/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-25H2,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
LAGQNGWYNLUQRI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Ionic Liquids for Electrochemical Applications