Wichtige Dokumente
00749
(R)-4-Benzyloxazolidin-2-thion
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
63-67 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
S=C1N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NOS/c13-10-11-9(7-12-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,13)/t9-/m1/s1
InChIKey
WJSUXYCBZFLXIK-SECBINFHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
The asymmetric aldol reaction mediated by chiral auxiliaries is considered to be one of the most important methods for asymmetric C-C bond formation.