00462
Natrium Standard für ICP
TraceCERT®, 1 g/L Na in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
1 g/L Na in nitric acid (nominal concentration)
Methode(n)
ICP: suitable
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)