Wichtige Dokumente
00200595
Quercetin Dihydrat
primary reference standard
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-on Dihydrat, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxy-flavon Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
InChIKey
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)