Wichtige Dokumente
28-5710
Sulfaminsäure
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Amidosulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
215-225 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.151 g/cm3 at 25 °C
SMILES String
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves