Wichtige Dokumente
28-2710
Natriumfluorid
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
1.4 mmHg ( 0 °C)
Assay
≥97.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
993 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable